Learn More
Corning™ Unbehandelte Polypropylen-Miktrotiterplatte mit rundem Boden, 96-Well, transparent
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus lösungsmittelresistentem Polypropylen gewährleistet Kompatibilität mit vielen gängigen organischen Lösungsmitteln. Corning™ transparente 96-Well-Mikroplatten aus Polypropylen mit gekerbten Ecken eignen sich optimal für die Zellkultur in stationären Suspensionen oder wenn eine niedrige Zellanhaftung gewünscht ist.
Marke:  Corning™ 3879
202.13 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11313595
  • 222.53 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt für das Zellwachstum in stationären Suspensionen oder für andere Anwendungen, bei denen eine verminderte Zellanhaftung gewünscht ist
  • Wells mit rundem Boden und 330 μl Gesamtvolumen
  • Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
  • Aus lösungsmittelresistentem Polypropylen, das mit vielen gängigen organischen Lösungsmitteln kompatibel ist
  • Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
  • Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Einzeln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Transparent
96
Steril
Runder Boden (U-Well)
1/Packung
Mit Deckel
Mittleres Bindungsvermögen
Polypropylen
75 bis 200 μl
Unbehandelt
50/Karton
50/Karton
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Unbehandelte Polypropylen-Miktrotiterplatte mit rundem Boden, 96-Well, transparent > 96-Well