Learn More
Corning™ 96-Well Nonbinding Surface (NBS™) Mikrotiterplatten mit transparentem Boden
Erhöhtes Signal-Rausch-Verhältnis
1120.26 CHF - 1479.72 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Platten-Reader, Liquid-Handling- und Robotersysteme |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10377171
![]() |
Corning™
3604 |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden |
1479.72 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10649541
![]() |
Corning™
3651 |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
1120.26 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm.
- Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
- Optisch klarer flacher Boden erlaubt die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
75 bis 200 μl | |
Nicht-bindend | |
Für Fluoreszenz- und Homogenitäts-Assays, z. B. den Szintillationsnähenachweis (Scintillation Proximity Assay, SPA) | |
25/Packung | |
39 °F bis 99 °F | |
Durchsichtig |
Ohne Deckel | |
Platten-Reader, Liquid-Handling- und Robotersysteme | |
96 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton | |
100/Karton | |
4 °C bis 37 °C |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ 96-Well Nonbinding Surface (NBS™) Mikrotiterplatten mit transparentem Boden