Learn More
Corning™ 96-Well Nonbinding Surface (NBS™) Mikrotiterplatten mit transparentem Boden
Erhöhtes Signal-Rausch-Verhältnis
Marke: Corning™ 3604
Beschreibung
- Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm.
- Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
- Optisch klarer flacher Boden erlaubt die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Platten-Reader, Liquid-Handling- und Robotersysteme | |
96 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton | |
100/Karton | |
4 °C bis 37 °C |
Ohne Deckel | |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | |
Polystyrol | |
75 bis 200 μl | |
Nicht-bindend | |
Für Fluoreszenz- und Homogenitäts-Assays, z. B. den Szintillationsnähenachweis (Scintillation Proximity Assay, SPA) | |
25/Packung | |
39 °F bis 99 °F | |
Durchsichtig |