Learn More
Corning™ Undurchsichtige 384-Well Mikrotiterplatten mit für kleine Volumen
Gleiches niedriges Reagenzienvolumen wie 1536-Well-Mikrotiterplatten, ohne dass neue Instrumente benötigt werden
520.95 CHF - 1627.87 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Material | Polystyrene |
Anzahl Wells | 384 |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Oberflächenbehandlung | Arbeitsvolumen (metrisch) | Barcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Oberflächenbehandlung | Arbeitsvolumen (metrisch) | Barcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10342952
|
Corning™
3673 |
White | Nicht-bindend | 5 bis 40 μl | Kein Barcode | N/A | ||||||
10699921
|
Corning™
3674 |
White | Unbehandelt | 5 bis 40 μl | Kein Barcode | N/A | ||||||
10679029
![]() |
Corning™
3825 |
Weiß | Unbehandelt | 5 bis 40 μl | Kein Barcode |
520.95 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10064094
![]() |
Corning™
3824 |
Weiß | Nicht-bindend | 5 bis 40 μl | Kein Barcode |
547.78 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10167431
|
Corning™
3677 |
Black | Unbehandelt | 2 bis 25 μl | Kein Barcode | N/A | ||||||
10027781
|
Corning™
3676 |
Black | Gewebekultur | 2 bis 20 μl | Kein Barcode | N/A | ||||||
10583234
![]() |
Corning™
3824BC |
Weiß | Nicht-bindend | 5 bis 40 μl | Inklusive Barcode |
847.15 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Platten aus Polystyrol verfügen über ein einzigartiges Quadratisch-zu-Rund-Well-Design mit konischen Böden, das einen leichteren Zugriff und eine einfachere Bildgebung für überragende Assay-Ergebnisse bietet.
- Der Boden reduziert Flüssigkeits- und Lufteinschlüsse, ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis und reduziertes FP-Signal (mP) bei der Arbeit mit sehr geringen Volumina.
- Zur Verringerung von Kreuzkontamination beim Assayverfahren und beim Umgang mit Flüssigkeiten sind alle Wells mit einem erhöhten Rand ausgestattet.
- Wählen Sie schwarze Platten für Fluoreszenzanwendungen oder weiße Platten für Lumineszenzanwendungen.
- Ideal für Immuno-Assays
- Kann Medien (> 10 kDa) und große Biomoleküle binden, die ionische Gruppen und/oder hydrophobe Bereiche aufweisen.
- Arbeitsvolumen: 2 bis 20 μl
Spezifikation
Standard | |
Polystyrene | |
Unsteril |
16 x 24 | |
384 |