Learn More
Corning™ Undurchsichtige 384-Well Mikrotiterplatten mit für kleine Volumen
Gleiches niedriges Reagenzienvolumen wie 1536-Well-Mikrotiterplatten, ohne dass neue Instrumente benötigt werden
Marke:  Corning™ 3677
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10167431
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Platten aus Polystyrol verfügen über ein einzigartiges Quadratisch-zu-Rund-Well-Design mit konischen Böden, das einen leichteren Zugriff und eine einfachere Bildgebung für überragende Assay-Ergebnisse bietet.
  • Der Boden reduziert Flüssigkeits- und Lufteinschlüsse, ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis und reduziertes FP-Signal (mP) bei der Arbeit mit sehr geringen Volumina.
  • Zur Verringerung von Kreuzkontamination beim Assayverfahren und beim Umgang mit Flüssigkeiten sind alle Wells mit einem erhöhten Rand ausgestattet.
  • Wählen Sie schwarze Platten für Fluoreszenzanwendungen oder weiße Platten für Lumineszenzanwendungen.
Platten mit stark bindender Oberfläche
  • Ideal für Immuno-Assays
  • Kann Medien (> 10 kDa) und große Biomoleküle binden, die ionische Gruppen und/oder hydrophobe Bereiche aufweisen.
  • Arbeitsvolumen: 2 bis 20 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
16 x 24
Polystyrene
384
Unsteril
Rund
Black
Standard
Black
35 μL
2 bis 25 μl
Unbehandelt
Einfacherer Zugang und einfache Bildgebung für eine verbesserte Assay-Leistungsfähigkeit, Fluoresceinanwendungen, vermindert die Kreuzkontamination während der Handhabung von Assays und Flüssigkeiten