Learn More
JULABO™ CORIO™ CP Einhängeheizthermostat
Der Corio™ Zirkulator kann mit einem optionalen Pumpensatz für die Temperaturregelung externer Anwendungen ausgestattet werden.
Marke: JULABO™ 9013000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Präzise Temperaturregelung
- Für interne und externe Anwendungen
- Für Badbehälter mit einem Füllvolumen von maximal 50 l
- Eintauchtiefe: 7,5 bis 16,5 cm
- Helles, weißes, gut ablesbares Display
- Alle Produkte sind anwenderfreundlich und intuitiv zu bedienen
- Einfacher Pumpenwechsel zwischen interner und externer Zirkulation
- Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
- USB-Anschluss
- RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-1
Spezifikation
5 bis 40 °C | |
8 bis 27 l/min | |
LED | |
2 kW | |
± 0,02 °C | |
Ja | |
16 x 13,2 x 36,2 cm |
PID1 | |
20 °C bis 200 deg;C | |
Ja | |
0,1 bis 0,7 bar | |
Ja | |
Max. 50 cST | |
2,5 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JULABO™ CORIO™ CP Einhängeheizthermostat > Flussrate: 8 bis 27 l/min
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur