Learn More
Kupferdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11376877
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376877
500 m
Click to view available options
Menge:
100 m
250 m
500 m
Artikelnummer. 11376877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010783.H9
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 1.75 g/m; Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Namenshinweis Annealed
Aussehen Copper colored wire
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 500 m
Formelmasse 63.546
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP23G031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2023 Catalog Number010783.H4,010783.H7,010783.H9
ChargennummerS25H029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2023 Catalog Number010783.H9
ChargennummerY23H012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010783.H4,010783.H7,010783.H9
ChargennummerD03T031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number010783.H4,010783.H7,010783.H9
ChargennummerZ13C006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010783.H4,010783.H7,010783.H9
Name des Produkts
Kupferdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >