Learn More
Kupferpulver, -100 Mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11364637
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferpulver, -100 Mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364637
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11364637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039682.06
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper powder
Farbe Rotbraun
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 5 g
Reinheit (%) 99.999%
Netzgröße −100 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer61900942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number039682.14,039682.22,039682.06
ChargennummerW26K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number039682.14,039682.22,039682.06
ChargennummerQ11K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number039682.14,039682.22,039682.06
ChargennummerX21I022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/10/2022 Catalog Number039682.14,039682.22,039682.06,039690.18
ChargennummerM05I016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number039682.14,039682.22,039682.06,039690.18
Name des Produkts
Kupferpulver, -100 Mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >