Learn More
Kupferspäne, ≥99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381218
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferspäne, ≥99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381218
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11381218
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010161.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Aussehen Copper colored strands
Prozentgehaltsbereich 99+% (Metals basis)
Menge 50 g
Formelmasse 63.546
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Form Späne, lange, dünne, gewickelte Stränge
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP18L052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog Number010161.A1,010161.30,010161.18
ChargennummerY13K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number010161.A1,010161.30,010161.18
ChargennummerX24K043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog Number010161.A1,010161.30,010161.18
ChargennummerQ01K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog Number010161.A1,010161.30,010161.18
ChargennummerY29J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number010161.A1,010161.30,010161.18
Name des Produkts
Kupferspäne, ≥99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >