Learn More
Kupfer, 99+ %, Drehspäne, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10701171
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupfer, 99+ %, Drehspäne, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10701171
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10701171
Marke: Thermo Scientific Acros 317912500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 1083.0°C
Siedepunkt 2595.0°C
Dichte 8.92
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Cu
Menge 250 g
Fieser 01,157; 02,82; 03,63; 04,102; 05,146; 07,73; 08,113; 09,122; 15,99; 16,95
Merck Index 15, 2504
Formelmasse 63.54
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Form Metallspäne
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465817 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number317912500,317910010
ChargennummerA0393929 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number317912500,317910010
ChargennummerA0401194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number317912500,317910010
ChargennummerA0415357 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number317912500,317910010
ChargennummerA0448547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number317912500,317910010
Name des Produkts
Kupfer, 99+ %, Drehspäne, Thermo Scientific Chemicals >