Learn More
Kupferpulver, -150 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11361218
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferpulver, -150 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361218
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11361218
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010160.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Scheinbare Dichte 2.6 bis 2.8 g/cm3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Dichte 8.94g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.5%, metal basis
Menge 100 g
Netzgröße -150 Mesh
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ07H020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010160.A3,010185.18,010160.36,010160.22,010160.09
ChargennummerW17H044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010160.A3,010185.18,010160.36,010160.22,010160.09
ChargennummerK05W003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010160.A3,010185.18,010160.36,010160.22,010160.09
ChargennummerJ11L06 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010160.A3,010185.18,010160.36,010160.22,010160.09
ChargennummerZ19E041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010160.A3,010185.18,010160.36,010160.22,010160.09
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kupferpulver, -150 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >