Learn More
Kupferfolie, 0.675 mm (0.027 Zoll) Dicke, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363948
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferfolie, 0.675 mm (0.027 Zoll) Dicke, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363948
20 x 20 cm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
10 x 10 cm
20 x 20 cm
20 x 100 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11363948
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040374.CU
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper foil
Namenshinweis 0.675mm (0.027 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 20 x 20 cm
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈241g/20x20cm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX14K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number040374.RR,040374.CV,040374.CU
ChargennummerR03I030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2022 Catalog Number040374.RR,040374.CV,040374.CU
ChargennummerZ08H054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040374.RR,040374.CV,040374.CU
ChargennummerK04Z034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number040374.RR,040374.CV,040374.CU
ChargennummerH17P08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040374.RR,040374.CV,040374.CU
Name des Produkts
Kupferfolie, 0.675 mm (0.027 Zoll) Dicke, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >