Learn More
Kupferfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11346708
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346708
20 x 20 cm
Click to view available options
Menge:
20 x 20 cm
20 x 100 cm
Artikelnummer. 11346708
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013380.CU
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper foil
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 20 x 20 cm
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈45.5g/20x20cm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR05L072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number013380.CV,013380.CU
ChargennummerT20K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2025 Catalog Number013380.CV,013380.CU
ChargennummerZ26K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Catalog Number013380.CV,013380.CU
ChargennummerY15K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number013380.CV,013380.CU
ChargennummerX10K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number013380.CV,013380.CU
Name des Produkts
Kupferfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >