Learn More
Kupferfolie, 0.254 mm (0.010 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11326708
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferfolie, 0.254 mm (0.010 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326708
20 x 20 cm
Click to view available options
Menge:
20 x 20 cm
20 x 100 cm
Artikelnummer. 11326708
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013379.CU
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 91 g/20 x 20 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Aussehen Copper colored foil
Dichte 8.94g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 20 x 20 cm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.254 mm (0.010 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN10L037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number013379.CU,013379.CV
ChargennummerX14K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number013379.CU,013379.CV
ChargennummerZ10K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number013379.CU,013379.CV
ChargennummerW05K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog Number013379.CU,013379.CV
ChargennummerT26J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog Number013379.CU,013379.CV
Name des Produkts
Kupferfolie, 0.254 mm (0.010 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >