Learn More
Kupferfolie, 0.254 mm (0.010 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336708
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferfolie, 0.254 mm (0.010 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336708
20 x 100 cm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
20 x 20 cm
20 x 100 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11336708
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013379.CV
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 91 g/20 x 20 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Aussehen Copper colored foil
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 20 x 100 cm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.254 mm (0.010 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerN10L037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Artikelnummer013379.CU,013379.CV
ChargennummerX14K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Artikelnummer013379.CU,013379.CV
ChargennummerZ10K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Artikelnummer013379.CU,013379.CV
ChargennummerW05K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Artikelnummer013379.CU,013379.CV
ChargennummerT26J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Artikelnummer013379.CU,013379.CV
Name des Produkts
Kupferfolie, 0.254 mm (0.010 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >