Learn More
Kupferfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11335689
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335689
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
50 x 250 mm
Artikelnummer. 11335689
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000095.FI
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper foil
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) ≥99.99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈2.8g/50x50mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX18K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number000095.GB,000095.FI
ChargennummerW24K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number000095.GB,000095.FI
ChargennummerX16J034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number000095.GB,000095.FI
ChargennummerL09M19 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000095.GB,000095.FI
ChargennummerD30I26 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000095.GB,000095.FI
Name des Produkts
Kupferfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >