Learn More
Corning™ Verlängerungsaufsatz für CoolBox™ 2XT System
Zur Verwendung mit dem CoolBox™ 2XT System. Der Corning™ Verlängerungskragen ist erforderlich, wenn Sie höhere CoolRack™ Röhrchenmodule und große Röhrchen im CoolBox System verwenden.
125.00 CHF
Spezifikation
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
---|---|
Anzahl pro Karton | 1/Karton |
Zur Verwendung mit (Geräte) | CoolBox 2XT-System |
Benachrichtigungen:
Schließen des Deckels bei zusätzlicher Verwendung des Verlängerungskragens nicht möglich
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15522861
![]() |
Corning™
432087 |
Violett |
125.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15532861
![]() |
Corning™
432088 |
Grün |
125.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15542861
![]() |
Corning™
432089 |
Orange |
125.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15552861
![]() |
Corning™
432090 |
Rosa |
125.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Höhenauszug für hohe Röhrchenmodule
- Magnetisierter Kragen
- Haftet leicht auf dem Geräteboden
Spezifikation
1/Packung | |
1/Karton | |
CoolBox 2XT-System |