Learn More
Corning™ Verlängerungsaufsatz für CoolBox™ 2XT System
BIOPHARMA
Zur Verwendung mit dem CoolBox™ 2XT System. Der Corning™ Verlängerungskragen ist erforderlich, wenn Sie höhere CoolRack™ Röhrchenmodule und große Röhrchen im CoolBox System verwenden.
Marke:  Corning™ 432089
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15542861
  • 125.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Schließen des Deckels bei zusätzlicher Verwendung des Verlängerungskragens nicht möglich
Beschreibung
Beschreibung
  • Höhenauszug für hohe Röhrchenmodule
  • Magnetisierter Kragen
  • Haftet leicht auf dem Geräteboden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verlängerungsaufsatz
1/Packung
Erweitern Sie die Höhe, wenn Sie hohe Röhrenmodule verwenden
Innenraum: 21,0 x 14,3 x 7,0 cm (8,2 x 5,6 x 2,7 in.)
Orange
1/Karton
CoolBox 2XT-System
26,7 x 20,0 x 7,0 cm (6,5 x 7,8 x 2,7 in.)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Verlängerungsaufsatz für CoolBox™ 2XT System > Farbe: Orange