Learn More
Fisherbrand™ Controlled Rate Freezer
Liquid nitrogen free and cryogen free controlled rate freezer for research into the cryopreservation of a wide range of material including: embryos, stem cells, mammalian cells, spermatozoa, antibodies, tissue sections and rodent organs.
Marke:  Fisherbrand™ 17265546
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17265546
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Cryogenic Freezer
Aluminium
Benchtop
3 Jahre
264 x 367 x 445 mm
2,5 A
Mains Supply: 100/240 V, 50/60 Hz, Unit Supply: 24 V DC
150 W
9.8 kg
-100°C
RoHS, CE, UKCA
Grau
Automatisch
User Software
EU, UK, US
150 W
CFC-free
Plate for 12 x 0.3 mL IMV Straws, 12 x 1.8 mL Cryovials (0.5 mL Maximum Fill)
Name des Produkts
Fisherbrand™ Controlled Rate Freezer > Controlled Rate Freezer; Holds: Plate for 12 x 0.3 mL IMV Straws, 12 x 1.8 mL Cryovials (0.5 mL Maximum Fill); PC Programmability: User Software; Plug Type: EU-Style, UK-Style, US-Style; Temperature Range: -100°C