Learn More
Wheaton™ 150 ml-Probenbehälter aus Polystyrol
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
Marke: Wheaton™ 360207
130.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
- Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polystyrol | |
150 mL | |
Metall | |
109,5 mm | |
120/Karton | |
54,9 mm |
Ja | |
Steril | |
EU-Richtlinie 98/79/EG | |
Schraubverschluss | |
Glatt | |
30/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ 150 ml-Probenbehälter aus Polystyrol > Beschriftung: Glatt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur