Learn More
Contec™ QuickTask™ Flacher Mopprahmen mit Gelenk
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Contec™ QuickTask™ Moppkopfrahmen mit flachen Scharnieren sind langlebig, leicht und exklusiv für das Contec™ QuickTask™ Moppsystem konzipiert.
46.50 CHF - 276.00 CHF
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Material Abmessungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Abmessungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15895587
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Contec™
2740
Polypropylen 41 x 13 cm (16 x 5 in.)
46.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11902425
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Contec™
2749
Edelstahl 41 x 11 cm (16 x 4,5 in.) N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich in Edelstahl oder blauem Polypropylen
  • Autoklavierbar
  • Kompatibel mit den meisten gängigen Desinfektionsmittellösungen und Lösungsmitteln
  • Das QuickTask™ System besteht aus einer Vielzahl von gestrickten Polyester-, Polyester-/Cellulose-, Mikrofaser-/Schaumstoff- und Mikrofaser-Flachmoppköpfen, die einfach auf einem aufklappbaren Moppkopfrahmen und einer Stieleinheit angebracht werden können
  • Das QuickTask™ System eignet sich ideal für die Reinigung von Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter
Spezifikation
Spezifikation
Unsteril
Autoklavierbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ QuickTask™ Flacher Mopprahmen mit Gelenk