Learn More
Contec™ QuickTask™ Flacher Mopprahmen mit Gelenk
Contec™ QuickTask™ Moppkopfrahmen mit flachen Scharnieren sind langlebig, leicht und exklusiv für das Contec™ QuickTask™ Moppsystem konzipiert.
Marke: Contec™ 2740
34.80 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich in Edelstahl oder blauem Polypropylen
- Autoklavierbar
- Kompatibel mit den meisten gängigen Desinfektionsmittellösungen und Lösungsmitteln
- Das QuickTask™ System besteht aus einer Vielzahl von gestrickten Polyester-, Polyester-/Cellulose-, Mikrofaser-/Schaumstoff- und Mikrofaser-Flachmoppköpfen, die einfach auf einem aufklappbaren Moppkopfrahmen und einer Stieleinheit angebracht werden können
- Das QuickTask™ System eignet sich ideal für die Reinigung von Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter
Spezifikation
41 x 13 cm (16 x 5 in.) | |
Weiß | |
Unsteril | |
Wiederverwendbar | |
Ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. | |
Polypropylen |
Moppkopfrahmen | |
Blau | |
Autoklavierbar | |
Contec™ QuickConnect™ 60 Zoll-Edelstahlgriff (Fisher Kat.-Nr. 19168798) | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ QuickTask™ Flacher Mopprahmen mit Gelenk > Contec™ QuickTask™ Flat Hinged Mop Head Frames; Material: Polypropylen; Abmessungen (L x B): 41 x 13 cm (16 x 5 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur