Learn More
Contec™ Auswringer und Rahmen für Eimer
Zur Verwendung mit Contec™ Eimersystemen und Mopps. Contec™ Eimer-Auswringer und Rahmen sind in drei Ausführungen erhältlich, die dem ausgewählten Contec™ Moppsystem entsprechen.
979.00 CHF - 2244.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal for cleanrooms and controlled environments |
Includes: Flachmopp-Wringer aus Edelstahl
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15552691
![]() ![]() |
Contec™
2756 |
Contec™ VertiKlean MAX™ oder QuickTask™ Flachmopps; Verwendung mit Eimern mit 5 gal. (20 l) oder 6,5 gal. (25 l) Fassungsvermögen |
979.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11962415
|
Contec™
2710 |
Heavy Duty Downpress Mop Wringer | Contec Edgeless VertiKlean MAX or QuickTask Mops, 5 gal. or 6.5 gal. Bucket | N/A | ||||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Contec™ Eimersystemen und Mopps. Contec™ Eimer-Auswringer und Rahmen sind in drei Ausführungen erhältlich, die dem ausgewählten Contec™ Moppsystem entsprechen.
- Wählen Sie zwischen heruntergedrückten, flachen oder gebogenen Ausführungen
- In Polypropylen oder Edelstahl erhältlich
- Ideal für Reinräume und kontrollierte Umgebungen mit kleinen Autoklaven oder begrenztem Stauraum
- Wählen Sie den Auswringer, der den Mopp ergänzt
Gebogenes Edelstahlsieb 19-200-014 für EasyCurve™ Mop und flaches Edelstahlsieb 19-033-715 für flache Mopps wie VertiKlean™ MAX und QuickTask. Siebe erfordern Edelstahlrahmen 19-033-716 für 5 Gallonen. (20 l)-Eimer und 19-033-717 für 6.5 Gallonen (25 l) Eimer.
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
Ideal for cleanrooms and controlled environments |