Learn More
Contec™ Auswringer und Rahmen für Eimer
Zur Verwendung mit Contec™ Eimersystemen und Mopps. Contec™ Eimer-Auswringer und Rahmen sind in drei Ausführungen erhältlich, die dem ausgewählten Contec™ Moppsystem entsprechen.
Marke: Contec™ 2756
695.99 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Flachmopp-Wringer aus Edelstahl
Beschreibung
Zur Verwendung mit Contec™ Eimersystemen und Mopps. Contec™ Eimer-Auswringer und Rahmen sind in drei Ausführungen erhältlich, die dem ausgewählten Contec™ Moppsystem entsprechen.
- Wählen Sie zwischen heruntergedrückten, flachen oder gebogenen Ausführungen
- In Polypropylen oder Edelstahl erhältlich
- Ideal für Reinräume und kontrollierte Umgebungen mit kleinen Autoklaven oder begrenztem Stauraum
- Wählen Sie den Auswringer, der den Mopp ergänzt
Gebogenes Edelstahlsieb 19-200-014 für EasyCurve™ Mop und flaches Edelstahlsieb 19-033-715 für flache Mopps wie VertiKlean™ MAX und QuickTask. Siebe erfordern Edelstahlrahmen 19-033-716 für 5 Gallonen. (20 l)-Eimer und 19-033-717 für 6.5 Gallonen (25 l) Eimer.
Spezifikation
Edelstahl | |
Reusable | |
Contec™ VertiKlean MAX™ oder QuickTask™ Flachmopps; Verwendung mit Eimern mit 5 gal. (20 l) oder 6,5 gal. (25 l) Fassungsvermögen | |
Unsteril |
Autoklavierbar | |
Ideal for cleanrooms and controlled environments | |
Flachmopp-Auswringer aus Edelstahl |