Learn More
Contec™ Amplitude™ Theta™ Reinraumwischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Kostengünstige, saugfähige Tücher für allgemeine Reinigungsanwendungen. Contec™ Amplitude™ Theta™ Reinraumtücher werden aus leichtem Cellulose-/Polyestervlies hergestellt. Sie sind langlebig und saugfähig.
25.60 CHF - 29.90 CHF
Spezifikation
Produkttyp Cleanroom Wipe
Material Wasserstrahlverfestigte Polyester-Zellulose
Extinktion Intrinsisch: 5,1 ml/g; Extrinsisch: 249 ml/m²
Flächengewicht 51
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleanroom
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11942445
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Contec™
AMTH0001
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
29.90 CHF
300 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11992435
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
AMTH0002
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Von wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose-Vlies
  • Preiswerte leichte und saugfähige Wischtücher
  • Ausgezeichnete Haltbarkeit und Saugfähigkeit
  • Doppelt verpackt zum Schutz der Produktintegrität
  • Allgemeine Reinigungsaufgaben und Polieren von Oberflächen
  • Für abriebfreie Applikationen konzipiert
Bestellinformation
Flächengewicht von 51 g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
Cleanroom Wipe
Intrinsisch: 5,1 ml/g; Extrinsisch: 249 ml/m²
Cleanroom
Wasserstrahlverfestigte Polyester-Zellulose
51
Non-sterile
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Amplitude™ Theta™ Reinraumwischtücher