Learn More
Contec™ Amplitude™ Theta™ Reinraumwischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Kostengünstige, saugfähige Tücher für allgemeine Reinigungsanwendungen. Contec™ Amplitude™ Theta™ Reinraumtücher werden aus leichtem Cellulose-/Polyestervlies hergestellt. Sie sind langlebig und saugfähig.
Marke:  Contec™ AMTH0001
18.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11942445
  • 29.90 CHF / 300 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Von wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose-Vlies
  • Preiswerte leichte und saugfähige Wischtücher
  • Ausgezeichnete Haltbarkeit und Saugfähigkeit
  • Doppelt verpackt zum Schutz der Produktintegrität
  • Allgemeine Reinigungsaufgaben und Polieren von Oberflächen
  • Für abriebfreie Applikationen konzipiert
Bestellinformation
Flächengewicht von 51 g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinraum-Reinigungstücher
23 cm
23 cm
Intrinsisch: 5,1 ml/g; Extrinsisch: 249 ml/m²
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Unsteril
9 in.
9 in.
Wasserstrahlverfestigte Polyester-Zellulose
51
Reinraum
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer198771 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/04/2025 Catalog NumberAMTH0001
Chargennummer197823 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog NumberAMTH0001
Chargennummer197469 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog NumberAMTH0001
Chargennummer197111 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/09/2024 Catalog NumberAMTH0001
Chargennummer193844 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/07/2024 Catalog NumberAMTH0001
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Amplitude™ Theta™ Reinraumwischtücher > Größe: 9 X 9 in.