Learn More
Contec™ Amplitude™ Lambda Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Das Wischtuch besteht aus einer wasserstrahlverfestigten Mischung aus 58 % Cellulose und 42 % Polyester. Contec™ Amplitude™ Lambda Wischtücher sind robust und langlebig, selbst wenn sie nass sind.
238.00 CHF
Spezifikation
Material Polyester-Zellulose
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Reinigung in der Biotech-, Pharma-, Halbleiter-, Elektronik-, Medizintechnik- und Leiterplattenindustrie
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15616986
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Contec™
AMLA0001
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
238.00 CHF
3600 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hervorragende Allzweck-Wischtücher
  • Vliesstoff aus stabilem und langlebigem wasserstrahlverfestigtem Gewebe
  • Geringer Gehalt an Partikeln und Rückständen
  • Hervorragende Saugfähigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Polyester-Zellulose
Allgemeine Reinigung in der Biotech-, Pharma-, Halbleiter-, Elektronik-, Medizintechnik- und Leiterplattenindustrie
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Amplitude™ Lambda Wischtücher