Learn More
Contec™ Amplitude™ Lambda Wischtücher
Das Wischtuch besteht aus einer wasserstrahlverfestigten Mischung aus 58 % Cellulose und 42 % Polyester. Contec™ Amplitude™ Lambda Wischtücher sind robust und langlebig, selbst wenn sie nass sind.
Marke: Contec™ AMLA0001
178.03 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hervorragende Allzweck-Wischtücher
- Vliesstoff aus stabilem und langlebigem wasserstrahlverfestigtem Gewebe
- Geringer Gehalt an Partikeln und Rückständen
- Hervorragende Saugfähigkeit
Spezifikation
Reinraum-Reinigungstücher | |
23 cm | |
23 cm | |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | |
Unsteril |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester-Zellulose | |
Allgemeine Reinigung in der Biotech-, Pharma-, Halbleiter-, Elektronik-, Medizintechnik- und Leiterplattenindustrie |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
199212 | Qualitätsbescheinigung | 10/04/2025 | AMLA0001 |
199067 | Qualitätsbescheinigung | 10/04/2025 | AMLA0001 |
197822 | Qualitätsbescheinigung | 04/12/2024 | AMLA0001 |
196060A | Qualitätsbescheinigung | 12/09/2024 | AMLA0001 |
195361A | Qualitätsbescheinigung | 25/05/2024 | AMLA0001 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02