Learn More
Emma Safety Footwear Constans Sicherheitsschuhe
Hochwertiges Vollleder-Obermaterial und Nappaleder-Auskleidung. Speziell für halb-orthopädische Anpassungen entwickelt, insbesondere wenn kundenspezifische Einlegesohlen erforderlich sind.
436.72 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345-2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Constans |
Auskleidungsmaterial | Nappa-Volllleder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15998211
|
Emma Safety Footwear
MM13207039 |
39 |
436.72 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15908221
|
Emma Safety Footwear
MM13207041 |
41 |
436.72 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15918221
|
Emma Safety Footwear
MM13207042 |
42 |
436.72 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15928221
|
Emma Safety Footwear
MM13207043 |
43 |
436.72 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15938221
|
Emma Safety Footwear
MM13207044 |
44 |
436.72 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15948221
|
Emma Safety Footwear
MM13207045 |
45 |
436.72 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15958221
|
Emma Safety Footwear
MM13207047 |
47 |
436.72 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- Wärmebeständige Nitrilkautschuk-Außensohle von Vibram™
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 | |
Schwarz | |
Nappa-Volllleder | |
Aluminium |
Schnüre | |
Constans | |
Leder |