Learn More
Emma Safety Footwear Constans Sicherheitsschuhe
Hochwertiges Vollleder-Obermaterial und Nappaleder-Auskleidung. Speziell für halb-orthopädische Anpassungen entwickelt, insbesondere wenn kundenspezifische Einlegesohlen erforderlich sind.
Marke: Emma Safety Footwear MM13207043
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- Wärmebeständige Nitrilkautschuk-Außensohle von Vibram™
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Nappa-Volllleder | |
43 |
Schnüre | |
Constans | |
Leder | |
Aluminium |