Learn More
Emma Safety Footwear Constans Sicherheitsschuhe
Hochwertiges Vollleder-Obermaterial und Nappaleder-Auskleidung. Speziell für halb-orthopädische Anpassungen entwickelt, insbesondere wenn kundenspezifische Einlegesohlen erforderlich sind.
Marke:  Emma Safety Footwear MM13207042
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15918221
  • 462.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Material aus Vollleder
  • Wärmebeständige Nitrilkautschuk-Außensohle von Vibram™
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Schwarz
Nappa-Volllleder
42
Schnüre
Constans
Leder
Aluminium