Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
Konische Röhrchen ermöglichen einfaches Öffnen und Schließen bei einhändiger Bedienung. Durch sehr festen Verschluss wird der Probenverlust minimiert. Dadurch sind sie die ideale Lösung für Zellkultur- und Zellbiologieanwendungen sowie für die Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und Molekularbiologie.
Marke: Eppendorf™ 0030122500
130.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die biobasierte (aus biobasiertem Material) Variante hilft bei der Reduzierung des verbrauchsmaterialien-bezogenen Kohlenstoffabdrucks im Labor. Die biobasierten Röhrchen haben identische Materialeigenschaften und technische Spezifikationen wie unsere nicht-biobasierten Röhrchen.
- Gewährleistet eine leckagefreie Lagerung und schützt die Probenintegrität.
- Geeignet für eine Vielzahl von Laboraufgaben und erhöht so die Flexibilität.
- Hochwertige Materialien für langlebige, robuste Leistung.
- Frei von Plastifizierern, Bioziden und Schimmelfreisetzungsmitteln.
- Klare, sichtbare Graduierungen zur schnellen Volumenbestimmung.
- Erleichtert optimale Probenrückgewinnung und effiziente Zentrifugation.
- Erhältlich in Formaten mit 15 ml, 25 ml und 50 ml.
- Die 2D Datamatrix (SafeCode)-Option verfügt über eine 2-stufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung. Die ECC200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes, die bis zu 25 % beschädigt sein können.
Spezifikation
HDPE | |
Farblos | |
Ja | |
4 single Tube stands, 6 adapters for rotors with bore holes for 50 mL conical Tubes | |
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen), 4 Einzelröhrchenständer, 6 Adapter für Rotoren mit Bohrungen für konische 50 ml-Röhrchen | |
Unsteril | |
Zylindrisch | |
Konisch | |
Ja | |
30 mm | |
PCR-Aufreinigung (unsteril) |
Grau | |
25 mL | |
Polypropylen | |
200 Röhrchen (5 Beutel x 40 Röhrchen) | |
200 Pk. | |
Nicht autoklavierbar | |
PCR Clean (non-sterile) | |
Schraube | |
Ja | |
17.000 x g |
Aktionen
-
Eppendorf
Frühling zum Sparen
Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf EssentialsAktionscode: 24072Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
21Stunden
9Minuten
16Sekunden
45