Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
Konische Röhrchen ermöglichen einfaches Öffnen und Schließen bei einhändiger Bedienung. Durch sehr festen Verschluss wird der Probenverlust minimiert. Dadurch sind sie die ideale Lösung für Zellkultur- und Zellbiologieanwendungen sowie für die Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und Molekularbiologie.
Marke: Eppendorf™ 0030122410
78.79 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die reduzierte Höhe ermöglicht einen einfachen Probenzugriff auch bei kleinen Pipetten und Spitzen – reduziertes Risiko einer Kreuzkontamination zwischen Pipette und Röhrchen
- Einhändiges Öffnen und Schließen durch die SnapTec™ Kappenversion für schnelle Flüssigkeitsextraktion und -zugabe
- Zentrifugationsstabilität bis zu 17.000 x g1) für beide Röhrchenvarianten – SnapTec™ Kappe und Schraubverschluss
- Die Dichtigkeit des Deckels ist von -86 °C bis 100 °C gewährleistet
- Weniger Lagerplatz erforderlich durch ∼ 20 % weniger Höhe im Vergleich zu konischen 50 ml-Röhrchen
- Passendes Zubehör für Zentrifugation, Mischen und Erhitzen, Probenvorbereitung und Lagerung gewährleistet eine einfache Integration in die vorhandene Laborumgebung
- Hochwertiges Rohmaterial der Klasse Premium USP 6 und keine Verwendung von Gleitadditiven, Weichmachern und Bioziden während der Herstellung sorgen für höchste Probenintegrität und optimale Sichtbarkeit der Probe und des Pellets
- Der Schraubverschluss mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützt eine anwenderfreundliche ergonomische Handhabung, ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko
- Steril, Pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei. Jede einzelne Charge wird auf Qualität und Reinheit geprüft und zertifiziert
- SnapTec™ Röhrchen können bei bis zu 121 °C (20 min) autoklaviert werden
Spezifikation
HDPE | |
farblos | |
Ja | |
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen) | |
200 Pk. | |
Nicht autoklavierbar | |
Eppendorf Quality (Non-sterile) | |
Schraube | |
Ja | |
17.000 x g |
Grau | |
25 mL | |
Polypropylen | |
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen) | |
Non-sterile | |
Zylindrisch | |
Konisch | |
Ja | |
30 mm | |
Eppendorf Qualität (unsteril) |
Aktionen
-
Eppendorf
Frühling zum Sparen
Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf EssentialsAktionscode: 24072Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30