Learn More
Heathrow Scientific Konische Zentrifugenröhrchen, naturfarben
Die konischen Zentrifugenröhrchen sind steril, mit Chargenrückverfolgbarkeit und einfacher Reißverpackung.
186.00 CHF - 250.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Verschlussfarbe | Naturfarben |
Material | Polyethylen |
Anzahl pro Karton | 500 |
Aufnahmevermögen | Röhrchen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16330776
![]() |
Heathrow Scientific
HS4426B |
15 ml | Bulk Wrap |
194.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16340776
![]() |
Heathrow Scientific
HS4426R |
15 ml | Racked |
186.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16350776
![]() |
Heathrow Scientific
HS4427B |
50 mL | Bulk Wrap |
235.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16360776
![]() |
Heathrow Scientific
HS4427R |
50 mL | Racked |
250.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16370776
![]() |
Heathrow Scientific
HS4427S |
50 mL | Bulk Wrap Skirted |
241.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Beschriftungsbereich und flache Polyethylen-Deckel für die einfache Beschriftung
- Aufgedruckte Graduierungen
- Großpackung, steril
- Autoklavierbar
Spezifikation
Naturfarben | |
Polyethylen | |
Röhrchen | |
Ja | |
Polyethylen | |
Flacher Deckel |
Naturfarben | |
500 | |
Steril | |
Ja | |
Nein |