Learn More
Heathrow Scientific Konische Zentrifugenröhrchen, naturfarben
Die konischen Zentrifugenröhrchen sind steril, mit Chargenrückverfolgbarkeit und einfacher Reißverpackung.
Marke: Heathrow Scientific HS4427R
174.52 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21901" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Beschriftungsbereich und flache Polyethylen-Deckel für die einfache Beschriftung
- Aufgedruckte Graduierungen
- Großpackung, steril
- Autoklavierbar
Spezifikation
Naturfarben | |
Naturfarben | |
Polyethylen | |
500 | |
Racked | |
Steril | |
Ja | |
Nein | |
Flacher Deckel |
Konische Zentrifugenröhrchen | |
50 mL | |
5,0 ml | |
25 | |
Röhrchen | |
Ja | |
Polyethylen | |
114 mm |