Learn More
Lenz Laborglasintrumente Liebigkühler mit Oliven
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
85.00 CHF - 86.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas 3.3
Länge (metrisch) 400 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Nr. Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Nr. Preis Menge & Verfügbarkeit  
10224631
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05210401
NS 14/23
85.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10498592
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05210403
NS 24/29
86.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Liebigkühler
  • Mit Liebigkühler mit Olive
  • Gemäß DIN 12576
  • Zur Kondensation von Dämpfen
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Wasseranschluss: Glasoliven
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3
400 mm
Dokumentation
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Lenz Laborglasintrumente Liebigkühler mit Oliven
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis