Learn More
Lenz Laborglasintrumente Liebigkühler mit Oliven
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05210401
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10224631
  • 85.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Liebigkühler
  • Mit Liebigkühler mit Olive
  • Gemäß DIN 12576
  • Zur Kondensation von Dämpfen
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Wasseranschluss: Glasoliven
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
400 mm
NS 14/23
Borosilikatglas 3.3