Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kondensatoren nach Liebig, mit GL-Gewinde
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
54.00 CHF - 87.00 CHF
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11526794
|
Lenz Laborglasintrumente
05210311 |
NS 14/23 |
54.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11536794
|
Lenz Laborglasintrumente
05210411 |
NS 13/23 |
87.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Liebigkühler gem. DIN 12576 sowie zusätzlich zur DIN-Norm
- Zur Kondensation von Dämpfen
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
GL 14-Gewinde |