Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kondensatoren nach Liebig, mit GL-Gewinde
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05210411
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Liebigkühler gem. DIN 12576 sowie zusätzlich zur DIN-Norm
- Zur Kondensation von Dämpfen
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
GL 14-Gewinde | |
400 mm | |
NS 13/23 |