Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kondensatoren nach Davies
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
176.00 CHF - 193.00 CHF
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10050381
|
Lenz Laborglasintrumente
05215303 |
NS 24/29 | 250 mm |
176.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10254101
|
Lenz Laborglasintrumente
05215403 |
NS 24/29 | 400 mm |
193.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10459172
|
Lenz Laborglasintrumente
05215304 |
NS 29/32 | 250 mm |
178.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10691702
|
Lenz Laborglasintrumente
05215404 |
NS 29/32 | 400 mm |
193.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Davies Kondensatoren für kondensierende Dämpfe
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Mit zweifach so großem Kühlbereich
- Wasseranschluss: Glasoliven
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Kondensatoren nach Davies