Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kondensatoren nach Davies
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05215304
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10459172
  • 178.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Davies Kondensatoren für kondensierende Dämpfe
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Mit zweifach so großem Kühlbereich
  • Wasseranschluss: Glasoliven
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Glasolive
250 mm
NS 29/32
Borosilikatglas 3.3