Learn More
Lenz Laborglasintrumente Allihnkühler, für Extraktoren, mit Oliven
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
133.00 CHF - 141.00 CHF
Spezifikation
Material Duran Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Nr. Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Nr. Preis Menge & Verfügbarkeit  
10306171
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05226004
NS 29/32
133.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10244101
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05226005
NS 34/35
141.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Allihn Kondensatoren für kondensierende Dämpfe
  • Mit NS-Konus
  • Wasseranschluss: Oliven
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Duran Glas