Learn More
Lenz Laborglasintrumente Allihnkühler, für Extraktoren, mit Oliven
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05226004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Allihn Kondensatoren für kondensierende Dämpfe
- Mit NS-Konus
- Wasseranschluss: Oliven
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Specifications
NS 29/32 | |
Duran Glas |