Learn More
Lenz Laborglasintrumente Allihnkühler, für Extraktoren, mit Oliven
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05226005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10244101
  • 141.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Allihn Kondensatoren für kondensierende Dämpfe
  • Mit NS-Konus
  • Wasseranschluss: Oliven
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
NS 34/35
Duran Glass