Learn More
Lenz Laborglasintrumente Allihnkühler
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
94.00 CHF - 138.00 CHF
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10401834
|
Lenz Laborglasintrumente
05223313 |
NS 24/29 | 250 mm |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10612995
|
Lenz Laborglasintrumente
05223413 |
NS 24/29 | 400 mm |
138.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10090654
|
Lenz Laborglasintrumente
05223311 |
NS 14/23 | 250 mm |
119.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11973421
|
Lenz Laborglasintrumente
05223312 |
NS 19/26 | 250 mm |
94.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- DIN 12581-konformer Allihnkühler
- Zur Kondensation von Dämpfen
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Zwei Kunststoffoliven mit Gewinde, GL-Gewinde 14 |