Learn More
Lenz Laborglasintrumente Allihnkühler
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05223312
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11973421
  • 94.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • DIN 12581-konformer Allihnkühler
  • Zur Kondensation von Dämpfen
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Zwei Kunststoffoliven mit Gewinde, GL-Gewinde 14
250 mm
NS 19/26