Learn More
Lenz Laborglasintrumente Allihnkühler
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05223313
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- DIN 12581-konformer Allihnkühler
- Zur Kondensation von Dämpfen
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Zwei Kunststoffoliven mit Gewinde, GL-Gewinde 14 | |
250 mm | |
NS 24/29 |