Learn More
Cytiva Con-A Sepharose™ 4B-Medium
Ein Medium für die Affinitätschromatographie zur Aufnahme von glykosylierten Biomolekülen, einschließlich Glykoproteinen und Glykolipiden
129.00 CHF - 1155.00 CHF
Spezifikation
Bindungsvermögen 30 mg/ml
Ligandenkonzentration 13 mg Con A/mL entwässertes Medium
Matrix 4 % Agarose
Partikelgröße 90 μm
pH 4 bis 9
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11534905
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0440-03
5 ml
129.00 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11524905
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0440-01
100 ml
1155.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sehr gut geeignet für die Isolierung von Glykoproteinen auf der Zelloberfläche aus durch Reinigungsmittel solubilisierten Membranen.
  • Con A gekoppelt mit Sepharose, in einer4 %igen Agarose-Matrix über Bromcyan-Aktivierung
  • Bindet Moleküle, dieα-D-Mannose, α-D-Glukose und sterisch verwandte Rückstände mit verfügbaren C-3, C-4 oder C-5 -Hydroxylgruppen enthalten
  • Gruppenspezifisches Adsorptionsmittel für Moleküle, die Zucker enthalten
  • Konzentration des immobilisierten Con A, ca. 13 mg/ml Medium; Bindungsvermögen für Schweine-Thyreoglobulin, ca. 30 mg/ml Medium
  • Stabil im pH-Bereich 4 bis 9 und in Gegenwart aller gängigen Puffer
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • Wird in 0.1 M-Acetat-Puffer (pH-Wert 6.0), mit 1 M NaCl, 1 Millimolar CaCl,2, 1mM MgCl21 Millimolar MnCl2und 20 %igem Ethanol geliefert
Spezifikation
Spezifikation
30 mg/ml
4 % Agarose
4 bis 9
Zur Trennung und Reinigung von Glykoproteinen, Polysacchariden und Glykolipiden, isoliert Zelloberflächen-Glykoproteine von Detergens-gelösten Membranen
13 mg Con A/mL entwässertes Medium
90 μm
2 °C bis 8 °C
Concanavalin A
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Con-A Sepharose™ 4B-Medium