Learn More
Cytiva Con-A Sepharose™ 4B-Medium
Ein Medium für die Affinitätschromatographie zur Aufnahme von glykosylierten Biomolekülen, einschließlich Glykoproteinen und Glykolipiden
Marke:  Cytiva 17-0440-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11524905
  • 1155.00 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sehr gut geeignet für die Isolierung von Glykoproteinen auf der Zelloberfläche aus durch Reinigungsmittel solubilisierten Membranen.
  • Con A gekoppelt mit Sepharose, in einer4 %igen Agarose-Matrix über Bromcyan-Aktivierung
  • Bindet Moleküle, dieα-D-Mannose, α-D-Glukose und sterisch verwandte Rückstände mit verfügbaren C-3, C-4 oder C-5 -Hydroxylgruppen enthalten
  • Gruppenspezifisches Adsorptionsmittel für Moleküle, die Zucker enthalten
  • Konzentration des immobilisierten Con A, ca. 13 mg/ml Medium; Bindungsvermögen für Schweine-Thyreoglobulin, ca. 30 mg/ml Medium
  • Stabil im pH-Bereich 4 bis 9 und in Gegenwart aller gängigen Puffer
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • Wird in 0.1 M-Acetat-Puffer (pH-Wert 6.0), mit 1 M NaCl, 1 Millimolar CaCl,2, 1mM MgCl21 Millimolar MnCl2und 20 %igem Ethanol geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 mg/ml
4 % Agarose
4 bis 9
2 °C bis 8 °C
Concanavalin A
13 mg Con A/mL entwässertes Medium
90 μm
100 ml
Zur Trennung und Reinigung von Glykoproteinen, Polysacchariden und Glykolipiden, isoliert Zelloberflächen-Glykoproteine von Detergens-gelösten Membranen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Con A Sepharose 4B, 100 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol