Learn More
SI Analytics™ Vollständige Dosiereinheit
Die SI Analytics™ Komplettdosiereinheit wird mit Kolben und Kolbenstange sowie einer UV-Schutzschicht für die TITRONIC™ Serie geliefert.
322.00 CHF - 367.00 CHF
Spezifikation
Typ | Komplette Dosiereinheit |
---|---|
Enthält | Kolben, Kolbenstange und UV-Schutzbeschichtung |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10267871
|
SI Analytics™
285223718 |
20 ml |
322.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10499821
|
SI Analytics™
285223767 |
50 ml |
367.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Dosiereinheit
- Enthält Kolben, Kolbenstange und UV-Schutzbeschichtung
- Zur Verwendung mit Wtih TITRONIC™ Universal und TITRONIC™ 300
Spezifikation
Komplette Dosiereinheit | |
Kolben, Kolbenstange und UV-Schutzbeschichtung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Vollständige Dosiereinheit